About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número FEMA:
4192
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
13.163
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
licorice; cheesy; earthy; sweet
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)