923133
Levoglucosenone
≥95%
Sinônimo(s):
(-)-Levoglucosenone, LGO, (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one, 1,6-anhydro-3,4-dideoxyhex-3-enopyran-2-ulose, 6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n/D 1.50625
densidade
1.32 g/mL
grupo funcional
ether
ketone
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(C=CC2=O)CO[C@]2([H])O1
InChI
1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
chave InChI
HITOXZPZGPXYHY-UJURSFKZSA-N
Descrição geral
Levoglucosenone undergoes Michael-addition reaction with diethyl malonate, ethyl cyanoacetate, 2-nitropropane and 2-methylcyclohexanone in the presence of various catalysts to afford 4-substituted levoglucosenone derivatives having the D-erythro configuration.
Aplicação
- Various deoxy, keto and branched-chain sugars
- 4-thio and 4-substituted sugar derivatives
- Natural stereoisomer of serricornin
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)