06724
1,6-Anhydro-β-D-glucose
analytical standard
Sinônimo(s):
Levoglucosan
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -66.0±2.0°, c = 1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
182-184 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2CO[C@H](O2)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O5/c7-3-2-1-10-6(11-2)5(9)4(3)8/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
TWNIBLMWSKIRAT-VFUOTHLCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.