Documentos Principais
8.05334
Sigma-Aldrich
Ethyl laurate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl laurate, Ethyl dodecanoate, Lauric acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-386-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 60 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
272 °C/1013 hPa
pf
-2 °C
temperatura de transição
flash point 138 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup