Documentos Principais
T6382
Sigma-Aldrich
Ethyl tridecanoate
≥99%
Sinônimo(s):
Tridecanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
242.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant (vegetable)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
121-123 °C/2.2 mmHg (lit.)
densidade
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-4-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
QJYYMNOTJXIOBP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)