Key Documents
8.20103
Sigma-Aldrich
p-Anisidinium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
p-Anisidinium chloride, p-Anisidinium chloride, 4-Methoxyanilinium chloride
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3O)C6H4NH3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
159.61
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
243-657-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pf
217-220 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7;/h2-5H,8H2,1H3;1H
chave InChI
VQYJLACQFYZHCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 217 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3