Documentos Principais
W320005
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal, mixture of cis and trans
≥88%, stabilized
Sinônimo(s):
cocoa pentenal
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH=C(C6H5)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
174.24
Número FEMA:
3200
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10366
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.100
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥88%
pode conter
α-tocopherol, synthetic
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
96 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cocoa; rose; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)\C=C(/C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8+
chave InChI
ULRYRAHIBWLZKC-XYOKQWHBSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rowe, D.
Perfumer & Flavorist, 30, 20-20 (2005)