Key Documents
W276804
Sigma-Aldrich
Nerolin bromelia
≥99%, FG
Sinônimo(s):
2-Ethoxynaphthalene, 2-naphthol ethyl ether, Ethyl 2-naphthyl ether, Neroline, beta-naphthol ethyl ether, beta-naphthyl ethyl ether, bromelia, ethyl beta-naphtholate, ethyl beta-naphthyl ether, nerolin bromelia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número FEMA:
2768
Beilstein:
2042397
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2058
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.033
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets requirements for JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥99%
origem
China origin
pf
35-37 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; citrus
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
chave InChI
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nerolin bromelia is an alkyl ether of 2-naphthol, which is generally used as a perfume and flavoring compound.
Aplicação
The fluorescence of 2-Ethoxynaphthalene has been shown to be weakly quenched by m-dimethlphthalate and methyl benzoate. Importantly, at increased concentration methyl benzoate enhances the fluorescence by increasing the polarity of the solvent .
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation and characterization of zeolite catalysts for etherification reaction
Kim JW, et al.
Catalysis Today, 87(1-4), 195-203 (2003)