Key Documents
W402633
Sigma-Aldrich
Benzyl hexanoate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número FEMA:
4026
Número MDL:
Número de Flavis:
09.316
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
apricot; gardenia; green; jasmine; fruity; pineapple
InChI
1S/C13H18O2/c1-2-3-5-10-13(14)15-11-12-8-6-4-7-9-12/h4,6-9H,2-3,5,10-11H2,1H3
chave InChI
HRSXWUSONDBHSP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3