Documentos Principais
W414911
Sigma-Aldrich
Isobutyl N-methylanthranilate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
207.27
Número FEMA:
4149
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.769
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
grape; grapefruit; fruity
grau:
FG
Halal
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Halal
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
grape; grapefruit; fruity
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
chave InChI
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)