CDRCHKIT4
Cartucho de osmose reversa
For water purification by reverse osmosis (RO)
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Produtos recomendados
Características
removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules
embalagem
pkg of 1 unit
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
The Reverse Osmosis membrane removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules.
Aplicação
Water Purification by Reverse Osmosis (RO)