Documentos Principais
SML3834
Sigma-Aldrich
Vorapaxar
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ethyl [(3aR,4aR,8aR,9aS)-9(S)-[(E)-2-[5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinyl]ethenyl]dodecahydro-1(R)-methyl-3-oxonaphtho[2,3-c]furan-6(R)-yl]carbamate, MK 5348, MK-5348, MK5348, SCH 530348, SCH-530348, SCH530348
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H33FN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
492.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Vorapaxar (MK-5348; SCH 530348) is an orally active, potent and selective thrombin receptor (PAR-1) antagonist with good selectivity over a panel of GPCRs, ion channels, and receptors, including PAR-2, PAR-3 and PAR-4. Vorapaxar inhibitis thrombin-induced calcium transient and thymidine incorporation in human coronary artery smoothmuscle cells (HCASMC; Ki = 1.1 and 13 nM, respectively), as well as aggregation in human platelet-rich plasma (PRP) induced by 10 nM thrombin or 15 μM haTRAP (IC50 = 47 and 25 nM, respectively), but not 20 μM ADP or 5 μM collagen. Oral administration (0.1 mg/kg to cynomolgus monkeys) prevents haTRAP-induced platelet aggregation ex vivo.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)