Documentos Principais
SML3007
Sigma-Aldrich
H3B-120
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N1-Methyl-N4-(4-methyl-2-thiazolyl)-N1-(phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
372.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1CCN(CC1)C(N(C)CC2=CC=CC=C2)=O)NC3=NC(C)=CS3
InChI
1S/C19H24N4O2S/c1-14-13-26-18(20-14)21-17(24)16-8-10-23(11-9-16)19(25)22(2)12-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,13,16H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21,24)
Ações bioquímicas/fisiológicas
H3B-120 is a cell penetrant, potent and selective allosteric inhibitor of the carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS1) that blocks ATP hydrolysis in the first step of carbamoyl phosphate synthesis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)