MINCLARET
CellVue® Claret Far Red Fluorescent Cell Linker Mini Kit for General Membrane Labeling
Distributed for Phanos Technologies
Sinônimo(s):
Far red membrane labeling kit
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 kit
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Distributed for Phanos Technologies
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
flow cytometry: suitable
fluorescência
λex 655 nm; λem 675 nm (CellVue claret dye)
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
- to label monocyte-derived macrophages (MDMs) for antibody-dependent cellular phagocytosis assay
- in labeling of Jurkat cells after the induction of apoptosi
- in labeling of cells in mice for assaying the retention of tumor cells in lung
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Ligação
Informações legais
Patent Information
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.