MIDCLARET
CellVue® Claret Far Red Fluorescent Cell Linker Midi Kit for General Membrane Labeling
Distributed for Phanos Technologies
Sinônimo(s):
Far red membrane probe kit
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Distributed for Phanos Technologies
Nível de qualidade
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
flow cytometry: suitable
fluorescência
λex 655 nm; λem 675 nm
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Ligação
Informações legais
Patent Information
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipophilic cell tracking dyes enable cancer biologists to track tumor and immune cell functions both in vitro and in vivo. Read the article to choose a right membrane dye kit for cell tracking and proliferation monitoring.
Optimal staining is a key component for studying tumorigenesis and progression. Learn useful tips and techniques for dye applications, including examples from recent studies.
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.