SML1043
KC7F2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N,N′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis[2,5-dichloro-benzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(Cl)C=C1S(NCCSSCCNS(C2=C(Cl)C=CC(Cl)=C2)(=O)=O)(=O)=O
InChI
1S/C16H16Cl4N2O4S4/c17-11-1-3-13(19)15(9-11)29(23,24)21-5-7-27-28-8-6-22-30(25,26)16-10-12(18)2-4-14(16)20/h1-4,9-10,21-22H,5-8H2
chave InChI
REQLACDIZMLXIC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.