Documentos Principais
W396211
Sigma-Aldrich
3,3,5-Trimethylcyclohexanol
≥80%
Sinônimo(s):
Homomenthol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18O
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número FEMA:
3962
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número de Flavis:
02.209
NACRES:
NA.05
grau
Fragrance grade
Kosher
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥80%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
musty; cooling; minty; spicy
cadeia de caracteres SMILES
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)