Key Documents
1.01832
Supelco
Ácido nítrico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Nitric acid solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
forma
liquid
concentração
68.0-70.0% HNO3
Impurezas
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.200 ppm Fe (Iron)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Sulphate (SO4)
resíduo de ignição
≤5 ppm (as SO4)
cor
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
122 °C/1013 hPa
pf
-41 °C
densidade
1.41 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): 68.0 - 70.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.2 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.200 ppm
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 5 ppm
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1