Z677531
Lapren™ latex/chloroprene flock lined gloves
size S
Sinônimo(s):
chemically resistant glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green (chloroprene, natural latex)
green gloves
tamanho
S
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
embalagem
package of 100 ea
fabricante/nome comercial
KCL 706 - 07
KCL 706
C × espessura
310 mm × 0.6 mm
Descrição geral
With cotton flock lining, stretched cuff and anatomical design, this product meets all requirements of comfort and hygiene.
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Profiled palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z677531-100EA | 4061833069769 |