Documentos Principais
8.01791
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
112.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-628-5
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
12 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
590 °C
potência
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C)
p.e.
132 °C/1013 hPa
pf
-45 °C
temperatura de transição
flash point 27 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Chlorobenzeneis a colorless and flammable aromatic compound. In various industries,chlorobenzene is primarily used as a solvent, a degreasing agent, and as achemical intermediate.
Aplicação
Chlorobenzene is used as a solvent:
  • In the preparation of polyurethane-isophorone diisocyanate microcapsules by interfacial polymerization of polyurethane prepolymer.
  • To prepare new donor molecule LGC-D073 for organic solar cells which consist of a core (carbazole), a π-linker (DPP), andan end unit rhodanine.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Preparation of polyurethane microcapsules with different polyols component for encapsulation of isophorone diisocyanate healing agent
Kardar P
Progress in Organic Coatings, 89, 271-276 (2015)