Documentos Principais
900521
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Sinônimo(s):
Chlorobezene ZerO2®, Degassed and low oxygen chlorobenze
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
112.56
Beilstein:
605632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.86 (vs air)
pressão de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1178 °F
qualidade
anhydrous
Lim. expl.
7.1 %
Impurezas
≤0.005% water
water
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
p.e.
132 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)