Key Documents
5.89587
Sigma-Aldrich
Clorofórmio
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
contém
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash