570672
Dimetilsulfóxido-d6
anhydrous, 99.9 atom % D
Sinônimo(s):
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Dimetilsulfóxido hexadeuterado
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.9 atom % D
Ensaio
≥99.00%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
Lim. expl.
42 %
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
<50 ppm water
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
189 °C (lit.)
pf
20.2 °C (lit.)
densidade
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?