Documentos Principais
709638
Sigma-Aldrich
cis-Urocanic acid-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
cis-UCA-13C3, cis-3-(1H-imidazol-4-yl)-2-propenoic acid-13C3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C3H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
141.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
226-228 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]/c1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H6N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1-/i1+1,2+1,6+1
chave InChI
LOIYMIARKYCTBW-BOHCNZJRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)