Documentos Principais
490180
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2C13CH=13CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
118.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
137-140 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\[13CH]=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1+1,2+1
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-GQTGYUFJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)