Documentos Principais
H3160
Sigma-Aldrich
Hidrocortisona
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
11β,17α,21-Tri-hidroxipregna-4-eno-3,20-diona, 17-Hidroxicorticosterona, 4-Pregneno-11β,17α,21-triol-3,20-diona, Composto F de Kendall, Cortisol, Substância M de Reichstein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O5
Número CAS:
Peso molecular:
362.46
Beilstein:
1354819
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
plant (wild yam)
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
97.0-102.0% dry basis
Formulário
powder
potência
0.004-0.005 μg/mL
pf
211-214 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.28 g/L at 25 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Aplicação
  • Exploração dos sistemas de microemulsão para a incorporação de glicocorticoides em celulose bacteriana: Esta pesquisa apresenta um novo método de incorporação da hidrocortisona à celulose bacteriana usando sistemas de microemulsão, destacando seu potencial de criação de curativos anti-inflamatórios para feridas, um avanço significativo no desenho farmacêutico e na ciência de materiais (Zahel et al., 2024).
  • O progresso da pesquisa no tratamento da síndrome da fadiga crônica por meio de intervenções direcionadas ao eixo hipotálamo-pituitária-adrenal: Esta revisão discute o papel da hidrocortisona no tratamento da síndrome da fadiga crônica, modulando o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, fornecendo uma visão geral abrangente de suas aplicações terapêuticas na endocrinologia (Zhang e Wang, 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glicocorticoide primário secretado pelo córtex adrenal.
Glicocorticoide primário secretado pelo córtex adrenal. Tem três vezes a potência anti-inflamatória da corticosterona, mas uma potência de retenção de Na2+ muito menor.
forma física
pó: TA; estoque: congelado em alíquotas de trabalho, evitar o congelamento/descongelamento repetido
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Margriet A B Veldhorst et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(1), 285-290 (2014-01-05)
Pathologically increased cortisol exposure induces obesity, but it is not known whether relatively high cortisol within the physiological range is related to childhood obesity. The aim of the study was to compare hair cortisol concentrations between obese and normal-weight children.
Lorenz Goette et al.
Psychoneuroendocrinology, 54, 115-123 (2015-02-24)
Social competition is a fundamental mechanism of evolution and plays a central role in structuring individual interactions and communities. Little is known about the factors that affect individuals' competitive success, particularly in humans. Key factors might include stress, a major
Florian Hardeveld et al.
Psychoneuroendocrinology, 50, 62-71 (2014-09-03)
Although HPA-axis activity has been studied extensively in relation to depression, there is no consensus whether HPA-axis parameters predicts major depressive disorder (MDD) recurrence. We investigated whether HPA-axis parameters (cortisol awakening response (CAR), the dexamethasone suppression test (DST) and evening
K J Rademaker et al.
Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition, 93(1), F58-F63 (2007-09-13)
The benefits versus the risks of postnatal administration of steroids in preterm-born infants are still debatable. This review examines the literature on postnatal hydrocortisone treatment for chronic lung disease (CLD) in preterm-born infants with a particular focus on the effects
Liselotte van Bloemendaal et al.
Diabetes, 63(12), 4186-4196 (2014-07-30)
Gut-derived hormones, such as GLP-1, have been proposed to relay information to the brain to regulate appetite. GLP-1 receptor agonists, currently used for the treatment of type 2 diabetes (T2DM), improve glycemic control and stimulate satiety, leading to decreases in