935689
Iron(II) sulfate heptahydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Iron(II) sulfate heptahydrate, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron sulphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder or crystals (or granules)
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
light blue to green
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)