Documentos Principais
344702
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate hydrate
Sinônimo(s):
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Mg3(PO4)2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
262.86 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Formulário
powder
densidade
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
chave InChI
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)