Documentos Principais
B7438
Sigma-Aldrich
6-B345TTQ
>98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Bromo-3,4-dihydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-benzo[h]quinolin-2(1H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20BrNO4
Número CAS:
Peso molecular:
442.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(cc(OC)c1OC)C2CC(=O)Nc3c2cc(Br)c4ccccc34
InChI
1S/C22H20BrNO4/c1-26-18-8-12(9-19(27-2)22(18)28-3)15-11-20(25)24-21-14-7-5-4-6-13(14)17(23)10-16(15)21/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,24,25)
chave InChI
KPOXOTVERMGJQS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
6-B345TTQ is a non-cytotoxic inhibitor of α4 integrin paxillin interaction.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jordan J Toutounchian et al.
Molecular pharmacology, 91(1), 1-13 (2016-12-04)
Targeting vascular endothelial growth factor (VEGF) is a common treatment strategy for neovascular eye disease, a major cause of vision loss in diabetic retinopathy and age-related macular degeneration. However, the decline in clinical efficacy over time in many patients suggests
Daniela Alfano et al.
Human molecular genetics, 28(14), 2295-2308 (2019-06-11)
Tbx1, the major candidate gene for DiGeorge or 22q11.2 deletion syndrome, is required for efficient incorporation of cardiac progenitors of the second heart field (SHF) into the heart. However, the mechanisms by which TBX1 regulates this process are still unclear.