About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
196.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
291 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
ketone
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(=O)Oc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C9H5ClO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
chave InChI
HUMZENGQNOATEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Chloro-4-hydroxycoumarin is a substituted 4-hydroxycoumarin. It participates in the Fe/Acetic acid (AcOH) catalyzed synthesis of various biologically active compounds.
Aplicação
6-Chloro-4-hydroxycoumarin may be employed for the synthesis of 5-alkylidene-4-chloro-5H-1,2,3-dithiazoles. It may be employed for the synthesis of 6-[(coumarinyl-1-aryl-propionyl]benzoxazinones.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Synthesis of 6-[1-(4'-hydroxycoumarin-3'-yl)-1-phenyl] propionyl-2H-[1,4]-benzoxazin-3(4H)-ones.
Jagath RG, et al.
Heterocyclic Communications, 10(1), 93-96 (2004)
Synthesis of new 5-alkylidene-4-chloro-5H-1, 2, 3-dithiazoles and their stereochemistry.
Jeon M-K and Kim K.
Tetrahedron, 55(32), 9651-9667 (1999)
Iron/acetic acid mediated intermolecular tandem C-C and C-N bond formation: an easy access to acridinone and quinoline derivatives.
Rajawinslin RR, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(71), 37806-37811 (2014)
Da-Wei Yan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(2) (2020-01-16)
Natural meroterpenes derived from phloroglucinols and β-caryophyllene have shown high inhibitory activity against α-glucosidase or cancer cells, however, the chemical diversity of this type of skeletons in Nature is limited. To expand the chemical space and explore their inhibitory activities