Documentos Principais
387843
Sigma-Aldrich
5-Bromopentyl acetate
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2(CH2)5Br
Número CAS:
Peso molecular:
209.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
chave InChI
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)