P8541
Potassium sulfate
suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
K2SO4, sulphate of potash
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (titration)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
solubilidade
H2O: 10/150 g/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1