204129
Potassium sulfate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dipotassium sulfate, Monopotassium sulfate, Sulfuric acid dipotassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?