P9458
Potassium sulfate
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
K2SO4, Sulphate of potash
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?