401544
Potassium bisulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
crystals and lumps
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
214 °C (lit.)
número de acidez
35‑37%(as H2SO4)
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?