223476
Potassium bisulfate
reagent grade
Sinônimo(s):
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
concentração
35.0-37.0% H2SO4 (titration)
pf
214 °C (lit.)
número de acidez
35‑37%(as H2SO4)
densidade
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As a catalyst for the preparation of butyl paraben from p-hydroxybenzoic acid and n-butyl alcohol.
- As a promoter for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives via Biginelli reaction in ethylene glycol.
- As an acid catalyst for the synthesis of ethyl tert-butyl ether (ETBE) from ethanol and tert-butyl alcohol via reactive distillation.
- As a dehydrating agent for the synthesis of pyruvic acid from tartaric acid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?