223492
Potassium sulfate
ACS reagent, ≥99.0%, powder
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 300
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
pH
5.5-5.8 (25 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?