T82805
Triphenylethylene
99%
Sinônimo(s):
1,1,2-Triphenylethene, 1,1,2-Triphenylethylene, 1,1′,1′′-(1-Ethenyl-2-ylidene)tris[benzene], 1,2-Diphenylethenylbenzene, Benzilidenediphenylmethane, Ethene-1,1,2-triyltribenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
69-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16/c1-4-10-17(11-5-1)16-20(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-16H
chave InChI
MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?