80548
TSC Agar Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Tryptose Sulfite Cycloserine Supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
D-cycloserine, 0.4 g/L
4-methylumbelliferylphosphate disodium salt, 0.1 g/L
sucrose, 5.0 g/L
aplicação(ões)
environmental
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Clostridium spp.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)