PHR1765
Cycloserine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
D-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1158005
família API
cycloserine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
pf
147 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
chave InChI
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)