C1159
L-Cycloserine
Sinônimo(s):
(S)-4-Amino-3-isoxazolidone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
pf
146 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mg protein
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
DYDCUQKUCUHJBH-REOHCLBHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2