24137
2-propanol
≥99.5% (GC), puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
2-propanol, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC)
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
benzene and related subst., complies
peroxides, complies
residual solvents, complies
≤0.0001% benzene
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.05% aldehydes and ketones (as CH3COCH3)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377-1.378
pb
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤1 mg/kg
absorção
in accordance
adequação
complies for appearance of solution
complies for identity
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
The article number 24137-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 24137-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup