Documentos Principais
65347-M
Sigma-Aldrich
Alcohol 100%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Sinônimo(s):
Alcohol, Dehydration
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
18 mo. (from manufacture date)
composição
ethanol, 89.0-92.0%
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 12 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
Nota de análise
Expiration date18 months from mfg dateAssay (Ethanol)89.0-92.0%Assay (Isopropyl alcohol)4.0-6.0%Assay (Methanol)3.5-5.5%Color (APHA)10APHA maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardResidue after evaporation0.001% maxWater (H2O)0.075% max
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup