Documentos Principais
EX0281
Supelco
Ethanol Solution
70% W/V
Sinônimo(s):
alcohol
About This Item
Código UNSPSC:
12352104
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Ethanol, 70 % (w/v)
Water, 28-32 % (v/v)
cor
colorless
temperatura de transição
flash point 10.6 °C
densidade
0.8750-0.8850  g/mL at 20 °C
Formato
mixture
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Ethanol Solution 70% W/V (in H2O) can be used as:,·      
  • An extraction solvent for the extraction of phenolic compounds.
  • A dehydrating reagent in tissue processing protocol.
Nota de análise
ColorColorlessDenatured alcohol content68-72% by volDensity at 20°C0.8750-0.8850g/mLFormClear liquidWater content28-32% by vol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
51.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
10.6 °C