Voltar
Alcohol 70%
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Ethyl alcohol
Fórmula linear:
C
2
H
5
OH
Número CAS:
64-17-5
Peso molecular:
46.07
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Peso da fórmula
Nível de qualidade
Aplicação
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
65350-M
Alcohol 70%,
HARLECO
®
Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols