Documentos Principais
TX1276
Supelco
Ácido trifluoracético
HPLC
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-929-3
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
APHA: ≤5
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
p.e.
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
solubilidade
soluble 10 g/mL
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.0001%
Absorção UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 254 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
HPLC
TX1276-0004 contains 10 x 4mL ampoules/pk
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análise
Assay99.9% minChloride (Cl)0.001% maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue0.005% maxFluoride (F)0.001% maxFormClear liquidIron (Fe)0.0001% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 230 nm)0.15AU maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 254 nm)0.01AU maxWater (H2O)0.05% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6