Documentos Principais
FX0440
Supelco
Formic acid
98%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid, Aminic Acid
About This Item
Fórmula linear:
HCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-579-1
Nome do produto
Ácido fórmico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
57 %
Impurezas
≤0.05% Acetic acid (CH3COOH)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (20 °C)
3.7
p.e.
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 49.5 °C
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
sulfite (SO32-): ≤0.001%
traços de cátion
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.05 ppm
Ba: ≤0.05 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.2 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.05 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.5 ppm
Mn: ≤0.05 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.5 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.05 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Acetic acid (CH3COOH): 0.05% max
Aluminum (Al): 0.05ppm max
Ammonium (NH4): 0.001% max
Assay: 98% min
Barium (Ba): 0.05ppm max
Beryllium (Be): 0.02ppm max
Bismuth (Bi): 0.1ppm max
Cadmium (Cd): 0.05ppm max
Calcium (Ca): 0.2ppm max
Chloride (Cl): 5ppm max
Chromium (Cr): 0.05ppm max
Cobalt (Co): 0.02ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.02ppm max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.001% max
Germanium (Ge): 0.05ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Iron (Fe): 2ppm max
Lead (Pb): 0.02ppm max
Lithium (Li): 0.02ppm max
Magnesium (Mg): 0.5ppm max
Manganese (Mn): 0.05ppm max
Molybdenum (Mo): 0.02ppm max
Nickel (Ni): 0.05ppm max
Potassium (K): 0.1ppm max
Silver (Ag): 0.02ppm max
Sodium (Na): 0.5ppm max
Strontium (Sr): 0.02ppm max
Sulfate (SO4): 5ppm max
Sulfite (SO3): 0.001% max
Thallium (Tl): 0.05ppm max
Titanium (Ti): 0.1ppm max
Vanadium (V): 0.05ppm max
Zinc (Zn): 0.05ppm max
Zirconium (Zr): 0.1ppm max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ácido fórmico reagent grade, ≥95%
Sigma-Aldrich
F0507
Ácido fórmico
Ácido fórmico European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001970
Ácido fórmico