Documentos Principais
FX0445
Supelco
Formic acid
88%, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Formic acid, Methanoic Acid,Aminic Acid
About This Item
Fórmula linear:
HCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
product name
Ácido fórmico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥88.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
57 %
Impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.005% Ammonium (NH4)
≤0.4% Acetic acid (CH3COOH)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pb
100-101 °C (lit.)
107 °C/1013 hPa
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 71 °C
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Acetic acid (CH3COOH): 0.4% max
Ammonium (NH4): 0.005% max
Assay: 88.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 15 max
Dilution test: To pass test
Evaporation residue: 0.002% max
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Sulfite (SO3): To pass test
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
71 °C