Documentos Principais
TX1275
Supelco
Ácido trifluoracético
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-929-3
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.3% Water (H2O)
cor
APHA: ≤30
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
p.e.
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
solubilidade
soluble 10 g/mL
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Nota de análise
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.3% max
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Creatinine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1462
Creatinine