Documentos Principais
98936
Supelco
Methacrylamide
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
85.10
Beilstein:
605397
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
106-110 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(N)=O
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
chave InChI
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)